Key Documents
8.41260
Sigma-Aldrich
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
≥98%
Sinônimo(s):
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
144.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
226-651-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
for synthesis
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3