About This Item
Fórmula linear:
C4H7CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
1816777
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
195 °C (lit.)
pf
−7.5 °C (lit.)
densidade
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCC1
InChI
1S/C5H8O2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
chave InChI
TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Brian D Hudson et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(12), 4951-4965 (2012-08-25)
When it is difficult to develop selective ligands within a family of related G-protein-coupled receptors (GPCRs), chemically engineered receptors activated solely by synthetic ligands (RASSLs) are useful alternatives for probing receptor function. In the present work, we explored whether a
Paolo Lorenzon et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(1), 146-160 (2015-01-09)
The type of neuronal activity required for circuit development is a matter of significant debate. We addressed this issue by analyzing the topographic organization of the olfactory bulb in transgenic mice engineered to have very little afferent spontaneous activity due