Documentos Principais
C95706
Sigma-Aldrich
Cyclobutanecarbonyl chloride
98%
Sinônimo(s):
Cyclobutancarboxylic acid chloride
About This Item
Fórmula linear:
C4H7COCl
Número CAS:
Peso molecular:
118.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
p.e.
60 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)C1CCC1
InChI
1S/C5H7ClO/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2
chave InChI
JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)