156965
Cyclohexanecarbonyl chloride
98%
Sinônimo(s):
Hexahydrobenzoyl chloride
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
p.e.
184 °C (lit.)
densidade
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
chave InChI
RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- (N-(diethylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide
- N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide
- di-n-butylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide
- N-(diphenylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide
- N-(morpholine-4-carbonothioyl)cyclohexanecarboxamide
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
66 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?