149861
2-Furoyl chloride
95%
Sinônimo(s):
Furan-2-carbonyl chloride
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.531 (lit.)
p.e.
173-174 °C (lit.)
pf
−2 °C (lit.)
densidade
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
chave InChI
OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
149861-25G | 4061838738509 |
149861-100G | 4061838738493 |
149861-500G |