Documentos Principais
683752
Sigma-Aldrich
5-Nitro-2-furoyl chloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H2ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
175.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
34-41 °C
grupo funcional
acyl chloride
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(o1)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H2ClNO4/c6-5(8)3-1-2-4(11-3)7(9)10/h1-2H
chave InChI
OLEFNFXYGGTROA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)