157120
4-tert-Butylbenzoyl chloride
98%
Sinônimo(s):
4-(1,1-Dimethylethyl)benzoyl chloride, 4-tert-Butylbenzoic acid chloride, p-tert-Butylbenzoyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
pb
135 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3
chave InChI
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter