250260
2-Naphthoyl chloride
98%
Sinônimo(s):
β-Naphthoyl chloride
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
160-162 °C/11 mmHg (lit.)
pf
50-52 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7ClO/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
chave InChI
XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- preparation of amide derivatives of the amphetamine enantiomers
- synthesis of 7-dimethylamino-2-methyl-3-naphthamido-phenothiazinium salt
- modification of self-assembled monolayer formed on silica surface from ((((aminoethyl)amino)-methyl)phenethyl)trimethoxysilane
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?