Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.652 (lit.)
p.e.
190 °C/35 mmHg (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
densidade
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7ClO/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
chave InChI
NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as derivatization reagent in analysis of short-chained dodecyl alcohol ethoxylates and dodecyl alcohol by solid-phase extraction combined with dispersive liquid-liquid microextraction method
- as fluorescent labeling reagent in determination of T-2 and HT-2 toxins by HPLC with fluorescence detection
- in Arndt-Eistert synthesis in the presence of trimethylsilyldiazomethane
- in preparation of 2-ethyl-1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?