180246
2-Naphthoic acid
98%
Sinônimo(s):
2-Naphthalenecarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
185-187 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
hot water: slightly soluble
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H8O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,12,13)
chave InChI
UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?