317918
1-Naphthaleneacetic acid
technical grade
Sinônimo(s):
α-Naphthaleneacetic acid, 1-Naphthylacetic acid, NAA
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (GC)
Formulário
lumps
powder
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
chave InChI
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CCKAR(886) , CCKBR(887)
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?