Documentos Principais
C54201
Sigma-Aldrich
1-(Chloromethyl)naphthalene
90%
Sinônimo(s):
1-Naphthylmethyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
C10H7CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
176.64
Beilstein:
636885
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.635 (lit.)
p.e.
167-169 °C/25 mmHg (lit.)
pf
32 °C (lit.)
densidade
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
chave InChI
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
remainder 2-(chloromethyl)naphthalene
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
132 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C54201-10KG
C54201-500G
C54201-100G4061833502075
C54201-5G