Documentos Principais
111961
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzyl chloride
95%
Sinônimo(s):
α,4-Dichlorotoluene, (4-Chlorophenyl)methyl chloride, 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, NSC 34032
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
161.03
Beilstein:
471558
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
p.e.
216-222 °C (lit.)
pf
27-29 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
chave InChI
JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Chlorobenzyl chloride was the test compound for determining rat hepatocellular thiols by HPLC.
Reagent used in derivatization of, for example, a calix[4]arene and a tryptamine.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron, 50, 4087-4087 (1994)
Synthetic Communications, 24, 2247-2247 (1994)
Tonic inhibition of thermoregulation in the decerebrate monkey (Saimiri sciureus).
J C Liu
Experimental neurology, 64(3), 632-648 (1979-06-01)