136727
3-Chlorobenzyl bromide
97%
Sinônimo(s):
α-Bromo-3-chlorotoluene
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.588 (lit.)
pb
109-110 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
chave InChI
LZIYAIRGDHSVED-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?