F8004
4-Fluorobenzyl chloride
99%
Sinônimo(s):
α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
p.e.
82 °C/26 mmHg (lit.)
densidade
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
chave InChI
IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?