Documentos Principais
F7601
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzyl chloride
98%
Sinônimo(s):
α-Chloro-2-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-2-fluorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
144.57
Beilstein:
471699
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
p.e.
86 °C/40 mmHg (lit.)
densidade
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1CCl
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
chave InChI
MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)