N257
Naphthalene-1-boronic acid
≥95.0%
Sinônimo(s):
α-Naphthaleneboronic acid, α-Naphthylboronic acid, 1-Naphthaleneboronic acid, 1-Naphthylboronic acid, 1-naphthalenyl-boronic acid, NSC 78936
About This Item
Fórmula linear:
C10H7B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
171.99
Beilstein:
2937504
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0%
Formulário
crystals
pf
208-214 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12-13H
chave InChI
HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Naphthalene-1-boronic acid can be used:
- Methyl 5-bromo-2-(naphthalene-1-yl)benzoate, which is a starting material for the preparation of 9-anthracene-spirobenzofluorene host materials.
- A bifunctional polymer used for the hydrolysis of cellulose.
- 9-(Naphthalene-1-yl)anthracene, which is a key intermediate for the preparation of anthracene derived molecular glass having blue emission.
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Bifunctional porous polymers bearing boronic and sulfonic acids for hydrolysis of cellulose
Yang Q and Pan X
ACS sustainable chemistry & engineering, 4(9), 4824-4830 (2016)
Suzuki homo-coupling reaction based fluorescent sensors for monosaccharides
Xu S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(66), 35238-35241 (2014)
Highly efficient blue OLED based on 9-anthracene-spirobenzofluorene derivatives as host materials
Gong M, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(47), 10735-10746 (2010)