185752
1-Chloronaphthalene
technical grade
Sinônimo(s):
1-Naphthalenyl chloride, 1-Naphthyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.632 (lit.)
pb
111-113 °C/5 mmHg (lit.)
pf
−20 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble
benzene: soluble
petroleum ether: soluble
densidade
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7Cl/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
chave InChI
JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup