92751
1-(Trimethylsilyl)imidazole
≥98.0%
Sinônimo(s):
N-Trimethylsilylimidazole, TMSI, TSIM
About This Item
Produtos recomendados
grau
synthesis grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (T)
≥98.0%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
p.e.
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.957 g/mL at 20 °C
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
chave InChI
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?