Documentos Principais
M7891
Supelco
N-metil-N-(trimetilsilil) trifluoroacetamida
BioReagent, for silylations, LiChropur
Sinônimo(s):
N-trimetilsilil-N-metil trifluoroacetamida, MSTFA
About This Item
Fórmula linear:
CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
199.25
Beilstein:
1941550
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
8.8 mmHg ( 27 °C)
linha de produto
BioReagent
Formulário
liquid
qualidade
for silylations, LiChropur
adequação da reação
reaction type: Silylations
reagent type: derivatization reagent
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.38 (lit.)
p.e.
130-132 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 0.1 mg/mL
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
chave InChI
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida(MSTFA) é um biorreagente comumente usado para reações de sililação em análisesquímicas.
Aplicação
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida pode ser usado:
  • Na etapa de derivatização da análise metabolômica usando cromatografia gasosa/espectrometria de massa (GC/MS).
  • Reagente de derivatização em cromatografia gasosa com análise de detecção de ionização de chama (GC-FID).
Embalagem
As ampolas lacradas contêm 1 ml. Os tamanhos em grama estão em frascos com tampa rosqueada.
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Iria González-Mariño et al.
Journal of chromatography. A, 1217(11), 1748-1760 (2010-02-13)
An alternative method for the sensitive determination of several drugs of abuse and some of their metabolites in surface and sewage water samples is proposed. Analytes are concentrated using a solid-phase extraction (SPE) sorbent, converted into the corresponding trimethylsilyl derivatives
Harin Kanani et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 871(2), 191-201 (2008-06-10)
Metabolomics being the most recently introduced "omic" analytical platform is currently at its development phase. For the metabolomics to be broadly deployed to biological and clinical research and practice, issues regarding data validation and reproducibility need to be resolved. Gas
Hee-Kyung Jeon et al.
Journal of chromatography. A, 1131(1-2), 192-202 (2006-08-08)
A novel method has been developed to simultaneously determine and quantify seven organic UV filters employing liquid (solid)-liquid extraction, derivatization with N-methyl-N-(trimethylsilyl) trifluoroacetamide (MSTFA) and gas chromatography with mass spectrometric detection in various environmental matrices. The UV filters determined were:
Stina K Lien et al.
Journal of chromatography. A, 1247, 118-124 (2012-06-15)
GC-MS analysis of silylated metabolites is a sensitive method that covers important metabolite groups such as sugars, amino acids and non-amino organic acids, and it has become one of the most important analytical methods for exploring the metabolome. Absolute quantitative
L Damasceno et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 35(11), 1285-1294 (2000-12-13)
An evaluation of derivatization procedures for the detection of beta(2)-agonists is presented. The study was performed with the beta(2)-agonists bambuterol, clenbuterol, fenoterol, formoterol, salbutamol, salmeterol and terbutaline. Different derivatizating agents were employed, aiming to obtain derivatives with high selectivity to