F2552
Formestane
solid
Sinônimo(s):
4-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione, CGP-32349
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(O)C(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-13,22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,18+,19-/m0/s1
chave InChI
OSVMTWJCGUFAOD-KZQROQTASA-N
Informações sobre genes
human ... CYP19A1(1588)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?