E3708
Ethanethiol
97%
Sinônimo(s):
Ethyl mercaptan, Mercaptan C2
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
8.51 psi ( 20 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
570 °F
Lim. expl.
18.2 %
índice de refração
n20/D 1.4306 (lit.)
p.e.
35 °C (lit.)
densidade
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCS
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Functionalized oxazolidinones by conjugated nucleophilic addition- electrophilic amination reaction.
- Ethyl phenyl sulfide by C-S coupling with iodobenzene.
- Chain transfer agent in the RAFT polymerization of N-isopropylacrylamide.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-49.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Sulfur dioxide; Hydrogen sulfide; Carbonyl sulfide; Methanethiol; Ethanethiol; Dimethyl disulfide; Carbon disulfide