W425800
Ethanethiol
≥97%
Sinônimo(s):
Ethyl mercaptan, Mercaptan C2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
8.51 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥97%
temperatura de autoignição
570 °F
Lim. expl.
18.2 %
índice de refração
n20/D 1.4306 (lit.)
p.e.
35 °C (lit.)
densidade
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; sulfurous
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCS
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-49.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W425800-SAMPLE | 4061838258212 |
W425800-1KG | 4061838194107 |
W425800-9KG |