Key Documents
8.00796
Sigma-Aldrich
Ethanethiol
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethanethiol, Ethyl mercaptan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6S
Número CAS:
Peso molecular:
62.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número do índice EC:
200-837-3
pressão de vapor
576 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
295 °C
potência
682 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
2.8-18 % (v/v)
pb
35 °C/1013 hPa
pf
-148 °C
temperatura de transição
flash point -45 °C
densidade
0.84 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.838 - 0.839
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-49.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-45 °C - closed cup