Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
1.00397
Supelco
N,N-Dimetilformamida
for peptide synthesis
Sinônimo(s):
DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula linear:
HCON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein:
605365
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-679-5
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
potência
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
15.2 %
Impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤10 ppm Amines (Dimethylamine)
≤300 ppm Water
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 57.5 °C
solubilidade
soluble 1000 g/L
densidade
0.944 g/mL (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Solvente de muitos compostos orgânicos hidrofóbicos.
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Amines (Dimethylamine): ≤ 10 ppm
Evaporation residue: ≤ 10
Water: ≤ 300 ppm
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6