07-2274
Anti-FSP1/S100A4 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
S100 calcium binding protein A4, S100 calcium-binding protein A4, fibroblast-specific protein-1, leukemia multidrug resistance associated protein, S100 calcium binding protein A4 (calcium protein, calvasculin, metastasin, murine placental homolog), malig
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S100A4(6275)
mouse ... S100A4(20198)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FSP1/S100-A4 on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
NIH/3T3 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1