F4771
Monoclonal Anti-Fibroblast Surface Protein antibody produced in mouse
clone 1B10, ascites fluid
Sinônimo(s):
Fibroblast Surface Protein Antibody, Fibroblast Surface Protein Antibody - Monoclonal Anti-Fibroblast Surface Protein antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B10, monoclonal
peso molecular
antigen 43-72-80 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
complement-mediated cytotoxicity assay: 1:500
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
Isotipo
IgM
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunohistochemistry
- immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?