CBL271
Anti-Fibroblasts Antibody, clone TE-7
clone TE-7, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Fibroblast Marker
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TE-7, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGF1(2246)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained human muscle fibroblasts by fluorescent immunocytochemistry (Agley, C.C., et al. (2015). J. Vis. Exp. (95):52049).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained MRC-5 fetal fibroblasts and normal human dermal fibroblasts (NHDF), but not fibrocytes or macrophages by immunocytochemistry (Bertolotto, C., et al. (2009). PLoS One. 4(10):e7475).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected fibroblasts differentiated from human ESCs and iPSCs (Zhang, J., et al. (2012). Circ. Res. 111(9):1125-1136).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot immunostained fibroblasts in human skeletal muscle cryosections by fluorescent immunohistochemistry (Agley, C.C., et al. (2013). J. Cell. Sci. 126(Pt 24):5610-5625).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot immunostained the fibrous stroma and vessels in acetone-fixed, frozen human tissue sections by fluorescent immunohistochemistry (Haynes, B.F., et al. (1984). J. Exp. Med. 159(4):1149-1168).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2