ABT11
Anti-Fibroblast activation protein alpha (FAP) Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
fibroblast activation protein, alpha, fibroblast activation protein, alpha subunit, integral membrane serine protease, seprase, 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, FAP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FAP(2191)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inhibition: Inhibition of dipeptidyl peptidase activity with a previous lot of FAP antibody on HT-29 xenograft tumors was demonstrated by an independent laboratory (Cheng, 2002).
Cell Structure
Apoptosis & Cancer
ECM Proteins
Tumor Markers
Qualidade
Western Blot Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected FAP in 10 µg of HEK-FAP xenograft tumor lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK-FAP xenograft tumor lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1