T7451
Anti-Acetylated Tubulin antibody, Mouse monoclonal
clone 6-11B-1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Acetylated Tubulin Antibody, Acetylated Tubulin Antibody - Monoclonal Anti-Acetylated Tubulin antibody produced in mouse, Anti Acetyl Tubulin antibody, Anti Acetyl-alpha tubulin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6-11B-1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
bovine, frog, invertebrates, human, hamster, mouse, protista, pig, monkey, chicken, rat, plant
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 0.03-0.06 μg/mL using total rat brain extract
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys40)
Informações sobre genes
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- quantitative dot blot
- immunofluorescence
- Western blot
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- solid-phase radioimmunoassay (RIA)
- electron microscopy
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?