T5326
Anti-γ-Tubulin Antibody
mouse monoclonal, GTU-88
Sinônimo(s):
Anti-Tubulin Antibody
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-γ-Tubulin antibody, Mouse monoclonal, clone GTU-88, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody (purified from hybridoma cell culture)
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GTU-88, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 48 kDa
reatividade de espécies
rat, hamster, chicken, human, bovine, canine, Xenopus, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using HeLa cells
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of chicken fibroblasts
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBG1(7283)
mouse ... Tubg1(103733)
rat ... Tubg1(252921)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- Western blot analysis
- Immunohistochemistry
- Immunocytology
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?