ABT59
Anti-Pericentrin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Pericentrin, Kendrin, Pericentrin-B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCNT(5116)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Pericentrin in 10 µg of HeLa cell lysate. Western Blot was performed without Tween.
Descrição-alvo
Uniprot describes 2 isoforms produced by alternative splicing with molecular weights at 378 & 355 kDa However in endogenous lysates, Pericentrin is observed at ~250 kDa & ~150 kDa for western blots (Wen, Y., et al. (2008). J Biol Chem. 283(5):2793-2803).
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1