T3559
Anti-γ-Tubulin Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-γ-Tubulin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-γ-Tubulin antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 48 kDa
reatividade de espécies
human, chicken
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:5,000 using methanol/acetone-fixed chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using cultured A431 whole cell extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBG1(7283) , TUBG2(27175)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence analysis
- western blotting
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.