MABT868
Anti-acetyl-alpha tubulin Antibody, clone 6-11B-1
clone 6-11B-1, from mouse
Sinônimo(s):
Tubulin alpha-1 chain, acetyl-alpha tubulin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6-11B-1, monoclonal
reatividade de espécies
sea urchin, bovine, monkey, Chlamydomonas, Drosophila, mouse, rat-kangaroo, human
técnica(s)
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys40)
Informações sobre genes
human ... TUBA1A(7846)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected acetylated alpha-tubulin in cultured normal human kidney epithelial cells (Courtesy of Dr Christopher Ward, University of Kansas Medical Center).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected alpha-tubulin in sea urchin sperm axoneme lysates, but not in lysates from taxol-stabilized microtubules from sea urchin eggs (Piperno, G., and Fuller, M. (1985). J Cell Biol.101(6):2085-2094).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected alpha-tubulin in both the ionic detergent Sarkosyl-soluble and insoluble fractions from sea urchin spern axoneme extracts (Piperno, G., and Fuller, M. (1985). J Cell Biol.101(6):2085-2094).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected acetylated and deacetylated, but not unacetylated alpha-tubulin in COS-7 green monkey kidney fibroblasts and Ptk2 rat kangaroo kidney epithelial cells by fluorescent immunocytochemistry (Soppina V., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48204).
Electron Microscopy Analysis: The Fab fragment of clone 6-11B-1 has been shown to stain Taxol-stabilized microtubules polymerized in vitro from purified bovine brain tubulin with or without SIRT2-catalyzed deacetylation (Soppina V., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48204).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4.0 µg/mL of this antibody detected acetyl-alpha tubulin in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1