MAB2623
Anti-EMMPRIN [CD147] Antibody, clone 1S9-2A
clone 1S9-2A, from mouse
Sinônimo(s):
Basigin, CD147 antigen, Collagenase stimulatory factor, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, Leukocyte activation antigen M6, OK blood group antigen, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor, TCSF
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1S9-2A, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BSG(682)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected EMMPRIN on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1