Documentos Principais
MAB1864
Sigma-Aldrich
Anti-TUBA1A (TUBA3) Antibody
CHEMICON®, rat monoclonal, YL1/2
Sinônimo(s):
Anti-B-ALPHA-1, Anti-LIS3, Anti-TUBA3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anticorpo antitubulina, clone YL1/2, clone YL1/2, Chemicon®, from rat
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
YL1/2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA1A(7846)
Descrição geral
As tubulinas, principais componentes do citoesqueleto celular, formam microtúbulos que são críticos para a estrutura celular, migração, divisão celular e tráfego intracelular. Existem pelo menos três tipos de tubulinas, alfa, beta e gama. Cada uma tem um peso molecular de aproximadamente 55 kDa. Os microtúbulos são estruturas grandes (300 angstrom de diâmetro) compostas por subunidades alfa e beta alternadas. Compostos que bloqueiam a formação de microtúbulos, como o Taxol e os alcaloides da vinca, inibem a divisão celular e são agentes anticancerígenos eficazes.
Especificidade
MAB1864 reconhece a α subunidade de ligação de especificidade de tubulina à chamada Tyr-Tubulina, que é produzida por modificação pós-tradução da tubulina. O epítopo reconhecido por este anticorpo foi extensivamente estudado e parece ser uma sequência linear que requer um resíduo aromático no terminal C, com os dois aminoácidos adjacentes carregados negativamente (representados por Gly-Gly-Tyr em Tyr-Tubulina) . O anticorpo tem sido utilizado em procedimentos de marcação de epítopos para detectar proteínas marcadas com um epítopo Gly-Gly-Phe C-terminal. Foi relatado que esses requisitos de sequência resultam em alguma reatividade cruzada com outras proteínas em certas circunstâncias, incluindo E. coli rec A e actina oxidada.
Imunogênio
Epítopo: O epítopo reconhece uma sequência linear que requer um resíduo aromático no terminal C, com os dois aminoácidos adjacentes sendo carregados negativamente (representado por Gly-Gly-Tyr em Tyr-Tubulina).
Tubulina de levedura
Aplicação
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Detecta tubulina usando este anticorpo anti-tubulina, clone YL1/2 validado para uso em ELISA, IH, IP, RIA & WB.
Imuno-histoquímica:
Foi utilizada diluição de 1:50-1:100 de um lote anterior em seções congeladas.
ELISA:
Foi utilizada diluição de 1:100-1:1.000 de um lote anterior.
Imunoprecipitação:
Um lote anterior deste anticorpo foi usado em imunoprecipitação.
Radioimunoensaio:
um lote anterior deste anticorpo foi usado em Radioimunoensaio.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Citoesqueleto
Qualidade
Avaliado rotineiramente por Western blot em lisados de A431.
Análise de Western blot:
a diluição de 1:500 deste lote detectou TUBULINA em 10 μg de lisados de A431.
Descrição-alvo
55 kDa
Ligação
Substitui: 04-1117
forma física
Formato: Purificado
IgG2a monoclonal de rato purificada em tampão contendo solução salina tamponada com fosfato (pH 7,4) com azida sódica a 0,09%.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 6 meses a partir da data de recebimento a –20 °C em alíquotas não diluídas.
Recomendações de manuseio: após o primeiro descongelamento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a -20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Tecido completo
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
LRRK2 kinase regulates synaptic morphology through distinct substrates at the presynaptic and postsynaptic compartments of the Drosophila neuromuscular junction.
Lee, S; Liu, HP; Lin, WY; Guo, H; Lu, B
The Journal of Neuroscience null
Activity-dependent dynamic microtubule invasion of dendritic spines.
Hu, Xindao, et al.
The Journal of Neuroscience, 28, 13094-13105 (2008)
Gem GTPase and tau: morphological changes induced by gem GTPase in cho cells are antagonized by tau.
Oyama, F; Kotliarova, S; Harada, A; Ito, M; Miyazaki, H; Ueyama, Y; Hirokawa, N; Nukina, N; Ihara, Y
The Journal of Biological Chemistry null
The auto-inhibitory domain and ATP-independent microtubule-binding region of Kinesin heavy chain are major functional domains for transport in the Drosophila germline.
Williams, LS; Ganguly, S; Loiseau, P; Ng, BF; Palacios, IM
Development null
Integrin alpha 6 beta 4 promotes migration, invasion through Tiam1 upregulation, and subsequent Rac activation.
Cruz-Monserrate, Z; O'Connor, KL
Neoplasia null