T0198
Anti-β-Tubulin antibody, Mouse monoclonal
clone D66, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Tubulin beta-1 chain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D66, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
human, bovine, chicken, rat, canine, Chlamydomonas reinhardtii, sea urchin (Lytechinus pictus and Paracentrotus lividus), mouse, hamster, Oxyrrhis marina (dinoflagellate), rabbit, monkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable (3% paraformaldehyde-0.5% Triton X-100 and methanol-acetone)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC-12) cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(545486) , Tubb2a(22151) , Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2(29212) , Tubb2c(296554)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.