T8660
Anti-β-Tubulin III Antibody
mouse monoclonal, SDL.3D10
Sinônimo(s):
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Monoclonal Anti-β-Tubulin III antibody produced in mouse, clone SDL.3D10, ascites fluid
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SDL.3D10, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
bovine, rat, human, boar
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
knockout
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:400 using a rat brain extract
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB3(10381)
rat ... Tubb3(246118)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- Immunocytochemistry.
- Flow cytometry.
- Immunoblotting.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.