T2200
Anti-β-Tubulin III Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-Tuj 1
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-β-Tubulin III antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~55 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
validação aprimorada
knockout
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 10 μg using RIPA extract (250 μg) of cultured rat PC12 cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using rat PC12 cells
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using whole extracts of mouse brain or cultured human neuroblastoma SH-SY5Y cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Descrição geral
α/β-Tubulin, an integral component of microtubules, is present in almost all eukaryotic cells.
α/β-Tubulin occurs mostly as soluble (approx. 100-110 kDa) heterodimeric sets of α- and β-tubulin isotypes or as polymers in assembled microtubules. β-Tubulin III (also designated β-4 chain) is found in the brain and dorsal root ganglia and appears to be localized to neurons of the central and peripheral nervous system. β-tubulin III is also found in Sertoli cells of the testis, spermatozoa tails, certain lung cells, and apparently some breast stromal cells.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- Immunofluorescence
- Immunostaining
- Western blotting
- immunofluorescence
- immunostaining
- western blotting
- indirect immunoperoxidase assay (IPA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
For extended storage, freeze in working aliquots. Repeated freezing and thawing is not recommended. Storage in frost-free freezers is also not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilutions should be discarded if not used within 12 hours.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?