M1406
Anti-MAP2 (2a+2b) antibody, Mouse monoclonal
clone AP-20, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-Microtubule Associated Protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AP-20, monoclonal
peso molecular
apparent mol wt 280 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
Xenopus, mouse, quail, human, bovine, rat, aquatic salamander
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1:500 using rat brain enriched microtubule protein preparation or rat cerebral cortex extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Descrição geral
Monoclonal Anti-MAP2 (2a + 2b) (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1