M2320
Anti-MAP2 Antibody
mouse monoclonal, AP-20
Sinônimo(s):
Anti-MAP2 (2a+2b) antibody, Mouse monoclonal, Anti-Microtubule Associated Protein 2
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-MAP2 (2a+2b) antibody, Mouse monoclonal, ~2 mg/mL, clone AP-20, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AP-20, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
apparent mol wt 280 kDa
reatividade de espécies
Xenopus, mouse, quail, human, bovine, rat, aquatic salamander
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-3 μg/mL using rat brain preparation or rat cerebral cortex extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?