Key Documents
AB9354
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-tubulina beta III
Chemicon®, from chicken
Sinônimo(s):
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Descrição geral
As tubulinas, principais componentes do citoesqueleto celular, formam microtúbulos que são críticos para a estrutura celular, migração, divisão celular e tráfego intracelular. Existem pelo menos três tipos de tubulinas, alfa, beta e gama. Cada uma tem um peso molecular de aproximadamente 55 kDa. Os microtúbulos são estruturas grandes (300 angstrom de diâmetro) compostas por subunidades alfa e beta alternadas. Compostos que bloqueiam a formação de microtúbulos, como o Taxol e os alcaloides da vinca, inibem a divisão celular e são agentes anticancerígenos eficazes. A β-tubulina classe III‎ é um elemento microtúbulo expresso exclusivamente em neurônios, e é um marcador popular específico para neurônios no tecido.
Especificidade
Reconhece a Tubulina Beta III
Imunogênio
Epítopo: (Semelhante ao antígeno TuJ1)
Peptídeos sintéticos de Tubulina Beta III humana/rato.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imunocitoquímica:
A diluição 1:1000 - 1:2000 de um lote anterior foi usada em imunocitoquímica usando células fixadas em paraformaldeído a 2%.
Imuno-histoquímica:
A diluição de 1:1000 - 1:2000 de um lote anterior foi usada em imuno-histoquímica usando tecidos fixados em paraformaldeído a 2%.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final
O anticorpo Anti-Tubulina Beta III detecta o nível de Tubulina Beta III e foi publicado e validado para uso em IC, IH e WB.
Subcategoria de pesquisa
Marcadores neuronais e gliais
Metabolismo de neurofilamentos e neurônios
Qualidade
Avaliado rotineiramente por Western Blot em lisados de cérebro de camundongo.
Western Blot:
A diluição de 1:1000 deste lote detectou TUBULINA BETA III em 10 μg de lisados cerebrais de camundongos.
Descrição-alvo
55 kDa
Ligação
Substitui: 04-1049
forma física
Líquido de IgY policlonal de galinha purificado por afinidade em PBS, pH 7,2 com azida sódica a 0,02%.
Quatro anticorpos diferentes foram combinados para produzir este produto
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 6 meses a partir da data de recebimento a 2-8 °C em alíquotas não diluídas.
Recomenda-se que o anticorpo seja armazenado no escuro. Durante o envio, pequenos volumes do produto ocasionalmente ficarão presos na vedação do frasco do produto. Para produtos com volumes de 200 µl ou menos, recomendamos bater suavemente o frasco em uma superfície dura ou centrifugá-lo brevemente em uma centrífuga de bancada para desalojar qualquer líquido na tampa do’ recipiente.
Nota de análise
Controle
Tecido cerebral, cultura neuronal
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Anesthetics interfere with the polarization of developing cortical neurons.
Mintz, CD; Smith, SC; Barrett, KM; Benson, DL
Journal of Neurosurgical Anesthesiology null
Generation of induced pluripotent stem cells from newborn marmoset skin fibroblasts.
Yuehong Wu,Yong Zhang,Anuja Mishra,Suzette D Tardif,Peter J Hornsby
Stem Cell Research null
Lucia Galan et al.
Neuroscience letters, 499(1), 9-13 (2011-05-28)
Investigate how the subventricular proliferation and organisation is modified in a patient with FTLD-ALS. We studied the subventricular zone (SVZ) of a patient with FTLD-ALS immunohistochemical and histologically. We found an increase of Ki-67 positive cells and neuroblast in the
Hydrogel limits stem cell dispersal in the deaf cochlea: implications for cochlear implants.
Nayagam, BA; Backhouse, SS; Cimenkaya, C; Shepherd, RK
Journal of Neural Engineering null
Loïs S Miraucourt et al.
PloS one, 7(1), e29086-e29086 (2012-01-14)
The developing retinotectal system of the Xenopus laevis tadpole is a model of choice for studying visual experience-dependent circuit maturation in the intact animal. The neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA) has been shown to play a critical role in the formation