CBL412X
Anti-Tubulin β-III Antibody, clone TU-20, Alexa Fluor™488 Conjugated
clone TU-20, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Tubulin beta-4, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TU-20, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, pig, bovine, primate, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB3(10381)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Although this conjugated antibody will work for Western blotting and Immunoprecipitation, we recommend catalog number CBL412 if these are your primary applications.
Optimal working concentration must be determined by end user.
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Qualidade
Immunocytochemical Analysis: 1:250 dilution of this lot detected β-III tubulin in rat cortex cell culture.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat Cortex Cells.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2