CBL412A5
Anti-Tubulin β-III Antibody, clone TU-20, Alexa Fluor™555 Conjugate
clone TU-20, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TU-20, monoclonal
reatividade de espécies
rat, pig
reatividade da espécie (prevista por homologia)
primate (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Tubb3(22152)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Tubulin β-III in rat E18 primary cortex cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat E18 primary cortex cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2