AB15708
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-CDCBM, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-β III tubulin Antibody, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Tubb3(22152)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.