Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
T5168
Sigma-Aldrich
Anti-α-tubulina monoclonal
enhanced validation
ascites fluid, clone B-5-1-2
Sinônimo(s):
Alpha Tubulin Antibody Sigma, Anti Tubulin Sigma, Tubulin Antibody Sigma, Tubulin Antibody Sigma - Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
B-5-1-2, monoclonal
peso molecular
antigen ~50 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
validação aprimorada
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using cultured human or chicken fibroblasts
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:4,000 using human fibroblast cell extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Descrição geral
A TUBA4A (tubulina α 4a) é mapeada no cromossomo humano na posição 2q35. O gene codifica um membro da família da α-tubulina e contém 448 aminoácidos. A TUBA4A pertence à subfamília da tubulina, que é o principal componente estrutural dos microtúbulos. A subunidade α da tubulina tem peso molecular de cerca de 50.000.
O anticorpo monoclonal anti-α-tubulina (isotipo de IgG1 de camundongo) é derivado de hibridoma B-5-1-2 produzido pela fusão de células de mieloma e esplenócitos de camundongo de um camundongo imunizado. A α-tubulina é o principal componente estrutural dos microtúbulos.
Especificidade
O anticorpo anti-alfa-tubulina monoclonal reconhece um epítopo na extremidade C-terminal da isoforma α-tubulin em vários organismos.
Reconhece um epítopo localizado na extremidade C-terminal da isoforma α-tubulina em diversos organismos.
Imunogênio
Filamentos de axonema de esperma de Strongylocentrotus purpuratus (ouriço do mar) resistentes a Sarkosyl.
Aplicação
O anticorpo monoclonal anti-α-tubulina produzido em camundongo foi usado:
  • em análise por imunofluorescência
  • em western blot/ immunoblotting
  • para a imunomarcação de células em microscopia eletrônica
Ações bioquímicas/fisiológicas
A α-tubulina medeia a formação de polímeros de proteínas citoesqueléticas. É necessária para o ciclo celular e controla o movimento e a sinalização celular. Sabe-se que a α-tubulina mantém o formato das células. É uma parte ativa da oncogênese e progressão de diferentes tipos de câncer. A α-tubulina modificada após a tradução rege as funções dos microtúbulos, incluindo tráfego transmembrana celular e tensegridade celular.
A mutação em tubulina α 4a (TUBA4A) está associada a esclerose lateral amiotrófica (ELA).
αA α-tubulina é um importante regulador das proteínas citoesqueléticas. Ela medeia os estágios de desenvolvimento celular, como proliferação, migração, sinalização e também mantém o formato das células. αA α-tubulina controla o tráfego transmembrana, a sinalização e a tensegridade celular mediadas por microtúbulos. A proteína codificada está associada ao desenvolvimento e progressão de câncer. αA acetilação da α-tubulina potencializa a propriedade metastática do câncer de mama. A mutação em TUBA4A está associada ao desenvolvimento de vários tipos de câncer, como câncer oral, câncer de mama, câncer retal, câncer de pulmão e câncer de próstata. Além disso, variação na TUBA4A acarreta esclerose lateral amiotrófica (ELA) esporádica.
Os microtúbulos funcionam como elementos estruturais e móveis na mitose, transporte intracelular, movimento flagelar e citoesqueleto.
forma física
Líquido
Armazenamento e estabilidade
Para uso contínuo, armazene a 2-8 °C por até um mês. Para armazenamento prolongado, a solução pode ser congelada em alíquotas de trabalho. Não é recomendado congelar e descongelar repetidamente nem armazenar em congeladores do tipo “frost-free”. Se houver leve turbidez após o armazenamento prolongado, clarifique a solução por centrifugação antes do uso.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Florian Sonthonnax et al.
Scientific reports, 9(1), 12171-12171 (2019-08-23)
Phosphoprotein (P) and matrix protein (M) cooperate to undermine the immune response to rabies virus (RABV) infections. While P is involved in the modulation of the Jak-Stat pathway through the cytoplasmic retention of interferon (IFN)-activated STAT1 (pSTAT1), M interacts with
TUBA4A gene analysis in sporadic amyotrophic lateral sclerosis: identification of novel mutations.
Pensato V, et al.
Journal of Neurology, 262(5), 1376-1378 (2015)
Centrosomes split in the presence of impaired DNA integrity during mitosis.
Hut HM
Molecular and Cellular Biology, 14(5), 1993-2004 (2003)
Increased expression of αTubulin is associated with poor prognosis in patients with pancreatic cancer after surgical resection
Lin C, et al.
Oncotarget, 7(37), 60657-60657 (2016)
Zhixiong Dong et al.
International journal of medical sciences, 16(8), 1132-1141 (2019-09-17)
Ribosomal biogenesis is responsible for protein synthesis in all eukaryotic cells. Perturbation of ribosomal biogenesis processes can cause dysfunctions of protein synthesis and varieties of human diseases. In this study, we examine the role of RPL15, a large ribosomal subunit
Artigos
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.