Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
MAB1864-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-tubulina alfa, tirosinada, clone YL1/2
clone YL 1/2, from rat
Sinônimo(s):
Tubulin alpha-1A chain, Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain, alpha-Tubulin, tyrosinated
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
YL 1/2, monoclonal
reatividade de espécies
yeast, porcine, rat, chicken, bovine, human, mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA1A(7846)
Descrição geral
A cadeia alfa-1 da tubulina (UniProt P09733; também conhecida como alfa-tubulina) é codificada pelo gene TUB1 (Gene ID 854889) em levedura. Os microtúbulos são filamentos proteicos dinâmicos envolvidos em uma ampla variedade de atividades celulares, desde mitose e eventos de transporte até o movimento celular e a manutenção da forma celular. Os microtúbulos são montados a partir de subunidades α e β de tubulina, ambas sujeitas a modificações pós-tradução, incluindo a remoção do aminoácido aromático C-terminal de α-tubulina (tirosina em mamíferos e fenilalanina em leveduras) pela atividade da carboxipeptidase. Como a tirosina/fenilalanina do terminal C é precedida por resíduos de glutamato (E), o resíduo detirosinado/desfenilalaninado α-tubulina também é conhecida como Glu-tubulina. Embora a tirosina possa ser reconectada ao terminal C da Glu-tubulina pela tubulina-tirosina ligase em mamíferos, a fenilalanina não é adicionada pós-tradução à Glu-tubulina em leveduras, apesar da presença do gene de levedura YBR094w que exibe homologia significativa com a tubulina-tirosina ligase em outros organismos.
Especificidade
Espera-se que reaja com uma ampla gama de espécies com base em 100% de homologia de sequência.
Reage com alfa-tubulina com fenilalanina (levedura) ou tirosina (mamífero e frango) no terminal C (PMID 6204858). Não reage à alfa-tubulina modificada pós-tradução sem o terminal C Pen ou Tir.
Imunogênio
Epítopo: extremidade C
Tubulina de levedura purificada
Aplicação
Análise de Western blot: 1,0 µg/ml de um lote representativo detectou alfa-tubulina tirosinada em 10 µg de lisado de células C2C12.
Análise imunocitoquímica: 4,0 µg/ml de um lote representativo detectou alfa-tubulina tirosinada em células A431, HeLa e HUVEC.
Análise imunocitoquímica: Lotes representativos detectaram imunorreatividade de alfa-tubulina fenilalanizada em leveduras e imunorreatividade de alfa-tubulina tirosinada em células HEK293 (Kilmartin JV, et al. (1982). J Cell Biol. 93(3):576-582; Bandyopadhyay, B., et al. (2007). J Biol Chem. 282(22):16454-16464).
Análise imuno-histoquímica: Um lote representativo detectou a imunorreatividade da alfa-tubulina tirosinada em microtúbulos na seção de nível intermediário da linha primitiva de embriões de galinha no estágio 4 de Hamburger-Hamilton (HH4) (Nakaya, Y., et al. (2008). Nat. Cell Biol. 10(7):765-775).
Análise por microscopia eletrônica: Lotes representativos detectaram imunorreatividade de alfa-tubulina fenilalanizada de microtúbulos usando preparações de envelope nuclear de levedura bruta e imunorreatividade de alfa-tubulina tirosinada de microtúbulos em células NIH/3T3 (Wehland, J., e Willingham, M.C. (1983). J Cell Biol. 97(5 Pt 1):1476-1490; Kilmartin J.V., et al. (1982). J Cell Biol. 93(3):576-582).
Análise ELISA: A antigenicidade do clone YL1/2 foi determinada por ELISA competitivo utilizando tubulina derivada de cérebro de porco contra peptídeos de alfa-tubulina com ou sem Tir/Fen na extremidade C-terminal (Wehland, J., et al. (1984). EMBO J. 3(6):1295-1300).
Análise de radioimunoensaio: A imunorreatividade do clone YL1/2 em relação à tubulina do cérebro de galinha e à tubulina de levedura foi determinada por radioimunoensaios (Kilmartin JV, et al. (1982). J Cell Biol. 93(3):576-582).
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Este anticorpo anti-alfa-tubulina, tirosinado, clone YL1/2, é validado para uso em Western Blotting, imunocitoquímica, imuno-histoquímica, microscopia eletrônica, ELISA e radioimunoensaio para a detecção de alfa-tubulina.
Subcategoria de pesquisa
Adesão (CAM)
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células A431.
Análise de western blot: 1,0 µg/ml deste anticorpo detectou alfa-tubulina tirosinada em 10 µg de lisado de células A431.
Descrição-alvo
Aproximadamente 55 kDa observado
forma física
Anticorpo IgG2aκ monoclonal de rato purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Formato: Purificado
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
J Wehland et al.
The EMBO journal, 3(6), 1295-1300 (1984-06-01)
We have characterized the epitope of the rat monoclonal antibody YL 1/2 in detail using synthetic peptides and several alpha-tubulin derivatives. The epitope seems to be provided by the linear sequence spanning the carboxy-terminal residues of tyrosinated alpha-tubulin. By competitive
A rat monoclonal antibody reacting specifically with the tyrosylated form of alpha-tubulin. II. Effects on cell movement, organization of microtubules, and intermediate filaments, and arrangement of Golgi elements.
Wehland, J; Willingham, MC
The Journal of cell biology null
Pierre Romé et al.
The Journal of cell biology, 189(4), 651-659 (2010-05-19)
Aurora A is a spindle pole-associated protein kinase required for mitotic spindle assembly and chromosome segregation. In this study, we show that Drosophila melanogaster aurora A phosphorylates the dynactin subunit p150(glued) on sites required for its association with the mitotic
RhoA and microtubule dynamics control cell-basement membrane interaction in EMT during gastrulation.
Nakaya, Y; Sukowati, EW; Wu, Y; Sheng, G
Nature Cell Biology null
Tau aggregation and toxicity in a cell culture model of tauopathy.
Bandyopadhyay, B; Li, G; Yin, H; Kuret, J
The Journal of Biological Chemistry null