T7941
Monoclonal Anti-β-Tubulin IV antibody produced in mouse
clone ONS.1A6, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-DYT4, Anti-TUBB4, Anti-beta-5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ONS.1A6, monoclonal
peso molecular
antigen ~55 kDa
reatividade de espécies
hamster, chicken, human, bovine, rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:400 using cultured human breast adenocarcinoma cell line MCF-7
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB4(10382)
mouse ... Tubb4(22153)
rat ... Tubb4(29213)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.