MABC653
Anti-S100A4 Antibody, clone 9D5.1
clone 9D5.1, from mouse
Sinônimo(s):
Protein S100-A4, Calvasculin, Metastasin, Placental calcium-binding protein, Protein Mts1, S100 calcium-binding protein A4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9D5.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S100A4(6275)
mouse ... S100A4(20198)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected S100A4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1