Documentos Principais
AB5320A4
Sigma-Aldrich
Anti-NG2, anticorpo conjugado Alexa Fluor488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Sinônimo(s):
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Descrição geral
NG2 é um proteoglicano de sulfato de condroitina de membrana integral de alto peso molecular. É encontrado nas superfícies de uma classe incomum de células gliais no sistema nervoso central maduro e em desenvolvimento que possuem as propriedades de células precursoras de oligodendrócitos (isto é, células progenitoras O-2A). O NG2 também é encontrado nas superfícies de condroblastos, células endoteliais capilares em proliferação, algumas linhagens celulares de melanoma humano e em blastos leucêmicos na leucemia linfoblástica aguda na infância. É provável que o proteoglicano NG2 desempenhe um papel na regulação da motilidade celular, no crescimento de axônios e nas respostas celulares ao fator de crescimento derivado de plaquetas.
Especificidade
Este anticorpo identifica o proteoglicano intacto e a proteína central por WB e ELISA. Quando as células precursoras de oligodendrócitos (ou seja, células progenitoras tipo O-2A) são coradas vivas, o corante aparece como um aglomerado na superfície celular. Esse anticorpo não cora bem os oligodendrócitos diferenciados.
Imunogênio
Proteoglicano de sulfato de condroitina NG2 de rato purificado por imunoafinidade
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: Uma diluição de 1:100 de um lote representativo detectou NG2 em tecido cerebral de rato adulto.
Categoria de pesquisa
Neurociência
O anti-NG2, anticorpo conjugado Alexa Fluor488 detecta nível de NG2 & foi publicado & validado para uso no ICC & IHC.
Subcategoria de pesquisa
Doenças neurodegenerativas
Qualidade
Avaliado por imunocitoquímica em células precursoras de oligodendrócitos de rato.
Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:100 deste anticorpo detectou NG2 em células precursoras de oligodendrócitos de rato. Realizado sem tritão.
Descrição-alvo
O anticorpo parental não conjugado (Cat. Nº AB5320) tem um peso molecular observado de ~270-300 kDa
forma física
Adsorção de proteína A
Policlonal de coelho purificado conjugado com Alexa Fluor 488 em PBS com 0,1% de azida sódica e 15 mg/ml de BSA.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha refrigerado a 2-8 °C, ao abrigo da luz, em alíquotas não diluídas por até 6 meses após a data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Células precursoras de oligodendrócitos de rato ou humanos
Informações legais
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Svyatoslav Dvoretskiy et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(5), C1011-C1024 (2019-08-23)
Unaccustomed resistance exercise can initiate skeletal muscle remodeling and adaptive mechanisms that can confer protection from damage and enhanced strength with subsequent stimulation. The myofiber may provide the primary origin for adaptation, yet multiple mononuclear cell types within the surrounding
Seok Jae Lee et al.
Communications medicine, 1(1), 58-58 (2021-12-08)
Crosstalk between pericytes and endothelial cells is critical for ocular neovascularization. Endothelial cells secrete platelet-derived growth factor (PDGF)-BB and recruit PDGF receptor β (PDGFRβ)-overexpressing pericytes, which in turn cover and stabilize neovessels, independent of vascular endothelial growth factor (VEGF). Therapeutic
Anissa Elahi et al.
Cells, 10(11) (2021-11-28)
Following CNS injury, astrocytes become "reactive" and exhibit pro-regenerative or harmful properties. However, the molecular mechanisms that cause astrocytes to adopt either phenotype are not well understood. Transglutaminase 2 (TG2) plays a key role in regulating the response of astrocytes
Michael Munroe et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(6), 7694-7706 (2019-04-26)
Conditions of extended bed rest and limb immobilization can initiate rapid and significant loss of skeletal muscle mass and function. Physical rehabilitation is standard practice following a period of disuse, yet mobility may be severely compromised, and recovery is commonly
Chensu Wang et al.
Cell reports, 37(8), 110021-110021 (2021-11-25)
Treatments aiming to augment immune checkpoint blockade (ICB) in cancer often focus on T cell immunity, but innate immune cells may have important roles to play. Here, we demonstrate a single-dose combination treatment (termed AIP) using a pan-tumor-targeting antibody surrogate, half-life-extended